Learn More
9-Methylacridin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052388 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052388 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
9-Methylacridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Methylacridine
CAS 611-64-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 9-Methylacridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H11 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. B (EP), 9-Methylacridine, Carbamazepine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
SMILES Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC-Name 9-Methylacridin
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Menge 25 mg
Formelmasse 193,0891 g/mol