Learn More
Sharpsafe™ 9 l-Behälter für scharfe Abfälle
Beschreibung
- Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation sind wir stolz darauf, den weltweit ersten nachhaltigen Einwegbehälter für scharfe/spitze Produkte auf den Markt gebracht zu haben.
- Unser 9-Liter-Modell Sharpsafe™ Die Behälter sind speziell dafür ausgelegt, die sichere Entsorgung von medizinischen Abfällen zu ermöglichen und das Risiko damit verbundener Verletzungen zu minimieren. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- 9 l Nennkapazität
- Geschützter Zugang für zusätzliche Sicherheit
- Geschützter Zugang aus 100 % recyceltem Material
- Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Volumen.
- Konzipiert für frei zugängliche Bereiche wie z. B. Architektur- &und Ingenieurabteilungen.
- Halbtransparenter Deckel – Inhalt sichtbar, wenn vollständig geladen.
- In-Mold-Etikett – bietet einen permanenten Prüfpfad, der nicht entfernt werden kann.
- Horizontaler Füllbereich
- Vorübergehend& Funktion zum endgültigen Abschluss
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 385 x 585 x 530 mm |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |