Learn More
9-Hydroxyfluoren, TRC
Artikelnummer. 30136538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136538 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94249025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1689-64-1
Summenformel C13 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Synonym Fluorenol
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ol
SMILES OC1c2ccccc2c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Hydroxyfluorene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H
Formelmasse 182.0732
Reinheit (%) >95%