Learn More
9-Hydroxyellipticine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Hydroxyellipticine Hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H14N2O.ClH/c1-9-14-8-18-6-5-12(14)10(2)17-16(9)13-7-11(20)3-4-15(13)19-17;/h3-8,19-20H,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 298.087 |