Learn More
9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-1 (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30389497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389497 100 mg
30394140 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH956198100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123458-49-1
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
IUPAC-Name 9-Hydroxypyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-1
SMILES OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Formelmasse 162.0429