Learn More
9-Fluorenylmethyl-Pentafluorphenylcarbonat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate |
| Schmelzpunkt | 83°C to 86°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 406.31 |
| Reinheit (%) | 98% |