Learn More
9-Fluorenylmethylcarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10658540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10658540 1 g Glasflasche -
10442770 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10658540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434170010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84418-43-9 | C15H13NO2 | 239.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84418-43-9
Summenformel C15H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.28
MDL-Nummer MFCD00237376
InChI-Schlüssel ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethylcarbamat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl carbamate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204°C to 207°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 239.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Fluorenylmethyl carbamate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.