Learn More
9-Fluorenylmethylcarbamat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450548 1 g 1 Gramm
15460548 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54199.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84418-43-9
Summenformel C15H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.274
MDL-Nummer MFCD00237376
InChI-Schlüssel ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethylcarbamat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl carbamate
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Menge 1 g
Beilstein 4188192
Formelmasse 239.27
Reinheit (%) ≥98%