Learn More
9-Fluorylmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492228 5 g 5 Gramm
11402238 25 g 25 Gramm
11412238 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15212.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
9-Fluorylmethanol dient als N-schützendes Reagenz, das bei der Peptidsynthese verwendet wird. Es wird auch bei der Herstellung von Desoxynukleosid-Fluorenemethylphosphorodithioaten 9 verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von 9-(Fluormethyl)Fluoren verwendet. Darüber hinaus ist es an der Elektropolisierung mit Boron-Trifluorid-Diethyletherat beteiligt, um eine niederpotentiale Elektrodeionisierung von halbleitenden Poly(9 -fluorenemethanol)-Folien zu erzielen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24324-17-2
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00001139
InChI-Schlüssel XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethanol
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 5 g
Beilstein 2330017
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name (1H-Fluoren-9-yl)methanol
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 99%