Learn More
(9-Fluorenyl)Triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11320224
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11320224 1 g 1 Gramm
11330224 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11320224 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L00794.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7253-07-8
MDL-Nummer MFCD00031650
Specifications
Chemischer Name oder Material (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt >330°C (decomposition)
Summenformel C31H24BrP
Menge 1 g
Beilstein 3897970
Synonym 9-fluorenyl triphenylphosphonium bromide, 9h-fluoren-9-yltriphenylphosphanium bromide, 9-fluorenyltriphenylphosphium bromide, 9h-fluoren-9-yl triphenylphosphonium bromide
InChI-Schlüssel BHNPKGAMAZKCCJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (9H-fluoren-9-yl)triphenylphosphanium bromide
Molekulargewicht (g/mol) 507.41
PubChem CID 18702719
Formelmasse 507.42
Reinheit (%) 98%