Learn More
9-Fluorenonoxim, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346726 5 g 5 Gramm
11356726 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03950.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2157-52-0 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2157-52-0
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.221
MDL-Nummer MFCD00016356
InChI-Schlüssel CRNNFEKVPRFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone oxime, 9h-fluoren-9-one oxime, fluorenone oxime, 9-oximinofluorene, fluorenone-9-oxime, 9h-fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one oxime, 9-hydroxyimino fluorene, fluorenonoxim
PubChem CID 16543
IUPAC-Name N-fluoren-9-ylidenehydroxylamin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone oxime
Schmelzpunkt 193°C to 194°C
Menge 5 g
Beilstein 1871046
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) ≥98%