Learn More
9-Fluorenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449723 2500 g 2500 Gramm
11429723 100 g 100 Gramm
11439723 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12910.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.206 g/mol
9-Fluorenone is used in the preparation of antimalarial drugs. It is a fluorene derivative. Further, it is used in functional polymer and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Fluorenon wird bei der Herstellung von Malaria-Medikamenten verwendet. Es handelt sich um ein Fluorderivat. Darüber hinaus wird es in funktionellen Polymeren und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Aceton, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-25-9
Summenformel C13H8O
Molekulargewicht (g/mol) 180.206
MDL-Nummer MFCD00001141
InChI-Schlüssel YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC-Name fluoren-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Dichte 0.9
Siedepunkt 342°C
Flammpunkt 163°C (325°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 2500 g
Beilstein 1636531
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone,ether and benzene.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) ≥98%