Learn More
9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445977 1 g 1 Gramm
11455977 5 g 5 Gramm
11465977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25021.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6223-83-2
Summenformel C14H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.215
MDL-Nummer MFCD00001145
InChI-Schlüssel AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
PubChem CID 80361
IUPAC-Name 9-Oxofluoren-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Menge 1 g
Beilstein 2694801
Formelmasse 224.22
Reinheit (%) ≥98%