Learn More
9-Fluorenon-1-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427717 10 g 10 Gramm
15417717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36903.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55341-62-3
Summenformel C14H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 242.66
MDL-Nummer MFCD20485912
InChI-Schlüssel ZNXLQKIGKKVHNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-oxo-9h-fluorene-1-carbonyl chloride, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoyl chloride, fluorene-9-one-1-carboxylic acid chloride
PubChem CID 12209857
IUPAC-Name 9-oxo-9H-fluorene-1-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone-1-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Farbe Orange
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 242.66
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver