Learn More
9-Fluorenol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468799 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15468799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01917.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
9-Fluorenol wird in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Kühl lagern. Behälter dicht geschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenol
CAS 1689-64-1
Schmelzpunkt 155°C to 157°C
Summenformel C13H10O
MDL-Nummer MFCD00001135
Menge 25 g
Beilstein 1869799
Synonym 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ol
Molekulargewicht (g/mol) 182.222
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) ≥98%