Learn More
9-Fluorenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30399820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399820 10 g
30397596 100 g
30393913 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF53243510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24324-17-2
Summenformel C14 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 196.24
Synonym FMOC-hydroxy
IUPAC-Name 9H-Fluoren-9-Ylmethanol
SMILES OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-hydroxy
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Formelmasse 196.0888