Learn More
9-cis-Retinsäure, TRC
Artikelnummer. 18031720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18031720 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18031720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR24500025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5300-03-8
Summenformel C20 H28 O2
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
Synonym 9-cis-Retinoic Acid, Retinoic acid, cis-9,trans-13- (8CI), 9-cis-Retinoic acid, 9(Z)-Retinoic acid, 9-cis-Tretinoin, AGN 192013, ALRT 1057, Alitretinoin, LG 100057, LGD 100057, LGD 1057, NSC 659772, Panretin, Panretyn, Panrexin, Toctino, BAL0004079-000, code for free acid, BAL4079, 9-cis retinoic acid, 9-(Z) Retinoic Acid, R0004079-000, CRA-Alitretinoin, INN Alitretinoin
IUPAC-Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensäure
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-cis-Retinoic acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
Formelmasse 300.2089