Learn More
9-Chloranthracen (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30362942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362942 1 g 1 Gramm
30358171 250 mg 250 Milligramm
30353043 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3644031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 716-53-0
Summenformel C14 H9 Cl
Molekulargewicht (g/mol) 212.67
Synonym 9-Chloroanthracene (ACI), 10-Chloroanthracene, 9-Chloroanthracene (ACI)
IUPAC-Name 9-Chloranthracen
SMILES Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Chloroanthracene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formelmasse 212.039