Learn More
9-Bromphenanthren, TRC
Artikelnummer. 30341165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341165 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6872005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromophenanthrene
CAS 573-17-1
Summenformel C14H9Br
Menge 5 g
Synonym 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
SMILES Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-Name 9-Bromphenanthren
Molekulargewicht (g/mol) 257.13
Formelmasse 255.9888