Learn More
9-Bromophenanthren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332846 5 g 5 Gramm
11342846 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09033.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
9-Bromophenanthrene is used as halogenated building block. Isotope labelled 9-Bromophenanthrene (B687200), a halogenated polycyclic aromatic hydrocarbon that has been seen to have a room temperature phosphorescence that can be induced by β-cyclodextrin (β-CD) in the presence of cyclohexane; however, trace Fe(III) causes a decrease of the RTP emission.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Bromphenanthren wird als halogenierter Baustein verwendet. Isotop mit der Bezeichnung 9-Bromphenanthren (B687200), ein polyzyklischer aromatischer Halogenkohlenwasserstoff, der eine Phosphoreszenz bei Raumtemperatur aufweist, die durch β-Cyclodextrin (β-CD) in Gegenwart von Cyclohexan induziert werden kann; Fe(III)-Spuren verursachen jedoch eine Verringerung der RTP-Emission.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und Chloroform (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-17-1
Summenformel C14H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 257.13
MDL-Nummer MFCD00001174
InChI-Schlüssel RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC-Name 9-Bromphenanthren
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromophenanthrene
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 190°C (1.2 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1869927
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,and chloroform (50mg/ml).
Formelmasse 257.14
Reinheit (%) 98%