missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Bromoanthracen, TRC

Artikelnummer. 30180060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180060 25 g 25 Gramm
30180286 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67980025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1564-64-3
Summenformel C14H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 257.13
Synonym 10-Bromoanthracene, 9-Anthracenyl bromide, 9-Anthracyl bromide, NSC 803
IUPAC-Name 9-Bromanthracen
SMILES Brc1c2ccccc2cc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 9-Bromoanthracene
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formelmasse 255.9888
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.