Learn More
9-Brom-9-phenylfluoren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10361290 1 g Glasflasche 1 Gramm
10851671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428610010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55135-66-5
Summenformel C19H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 321.21
MDL-Nummer MFCD00075522
InChI-Schlüssel HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
IUPAC-Name 9-Brom-9-Phenylfluoren
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 321.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Bromo-9-phenylfluorene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.