Learn More
9-Brom-9-Phenylfluoren, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389055 5 g 5 Gramm
11379055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14225.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.217 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55135-66-5
Summenformel C19H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 321.217
MDL-Nummer MFCD00075522
InChI-Schlüssel HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
IUPAC-Name 9-Brom-9-Phenylfluoren
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-9-phenylfluorene
Schmelzpunkt 94°C to 99°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2561445
Formelmasse 321.23
Reinheit (%) 96%