Learn More
9-Brom-10-phenylanthracen, TRC
Artikelnummer. 30330822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330822 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6990035G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-10-phenylanthracene
CAS 23674-20-6
Summenformel C20H13Br
Menge 5 g
Synonym 9-Phenyl-10-bromoanthracene
InChI-Formel InChI=1S/C20H13Br/c21-20-17-12-6-4-10-15(17)19(14-8-2-1-3-9-14)16-11-5-7-13-18(16)20/h1-13H
SMILES CC(N([H])C(C)=C1C(OC)=O)=C(C(OCCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CC2)=O)C1C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5.Cl
IUPAC-Name 9-Brom-10-Phenylanthracen
Molekulargewicht (g/mol) 333.22