Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043015
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
5536-17-4
C10H13N5O4
267.25
MFCD00065471,MFCD00065471,MFCD00475667,MFCD00005752,MFCD00065471
OIRDTQYFTABQOQ-UHFFFAOYNA-N
3s,4r,5r-2-6-aminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, prestwick_983, 9-lyxofuranosyladenine
6420052
2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
NC1=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC=N1
5536-17-4
C10H13N5O4
267.25
MFCD00065471,MFCD00065471,MFCD00475667,MFCD00005752,MFCD00065471
OIRDTQYFTABQOQ-UHFFFAOYNA-N
3s,4r,5r-2-6-aminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, prestwick_983, 9-lyxofuranosyladenine
6420052
2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
NC1=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC=N1
Vidarabine is a neurotransmitter that acts as the preferred endogenous agonist at all adenosine receptor subtypes. Vidarabine is an inhibitor of A cyclase and DNA Polymerase. Used to study the roles of AMP-activated protein kinase (AMPK) in cell signaling. Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor; in detergent-dispersed rat brain preparation, IC50 = 30 ?M. Clinically significant antiviral agent, especially against herpes simplex (HSV),1 by inhibition of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vidarabin ist ein Neurotransmitter, der als bevorzugter endogener Agonist bei allen Adenosinrezeptor-Unterarten fungiert. Vidarabine ist ein Inhibitor der A-Cyclase und der DNA-Polymerase. Dient zur Untersuchung der Rolle der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) bei der Zellsignalweiterleitung. Zelldurchlässiger Adenylatcyclase-Inhibitor; in der detergens-dispergierten Hirnvorbereitung von Ratten, IC50 = 30 μM. Klinisch bedeutendes antivirales Mittel, insbesondere gegen Herpes Simplex (HSV),1 durch Hemmung der DNA-Polymerase.
Löslichkeit
Löslich in DMF (10 mg/ml), 0.5 M HCl (50 mg/ml), DMSO (53 mg/ml bei 25° C), Ethanol (<1 mg/ml bei 25° C) und Wasser (3 mg/ml bei 25° C).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 624881
Merck Index 14,9976
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF (10mg/ml),0.5 M HCl (50mg/ml),DMSO (53mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and water (3mg/ml at 25°C).
Formelmasse 267.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver