Learn More
9-Benzyl-6-Chlor-7-Deazapurin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428897
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15428897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52271.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
9-Benzyl-6-chlor-7-deazapurin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16019-34-4
Summenformel C13H10ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 243.694
MDL-Nummer MFCD09953011
InChI-Schlüssel KMWWCJXJJNHTQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-deazapurine, amth011, 4-chloro-7-benzyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2.3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 15185356
IUPAC-Name 7-Benzyl-4-Chlorpyrrolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2N=CN=C3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine
Menge 1 g
Formelmasse 243.7
Reinheit (%) 95%