Learn More
9-Acetylanthracen, TRC
Artikelnummer. 30133045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133045 1 g 1 Gramm
30011030 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1684851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 784-04-3
Summenformel C16H12O
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
Synonym 1-(9-Anthracenyl)ethanone, 9-Anthryl Methyl Ketone, NSC 1143, NSC 13246, 1-(Anthracen-9-yl)ethanone
IUPAC-Name 1-anthracen-9-ylethanon
SMILES O=C(C)C1=C2C(C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Acetylanthracene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Formelmasse 220.0888