Learn More
9,9'-Spirobifluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451199 5 g 5 Gramm
15461199 250 mg 250 Milligramm
15441199 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64133.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 159-66-0 | C25H16 | 316.403 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein blaues Licht emittierendes Material in organischen Leuchtdioden (OLEDs). Wird auch als blau emittierendes Material in Elektrolumineszenzgeräten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159-66-0
Summenformel C25H16
Molekulargewicht (g/mol) 316.403
MDL-Nummer MFCD08704216
InChI-Schlüssel SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-spirobifluorene, 9,9'-spirobi fluorene, 9,9'-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobifluorene, pubchem3102, 9.9'-spirobifluorene, acmc-209dk2, 9,9 inverted exclamation mark-spirobi-fluorene
PubChem CID 135975
IUPAC-Name 9,9'-spirobi[fluoren]
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C24C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9'-Spirobifluorene
Schmelzpunkt 195°C to 200°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Beilstein 1914463
Löslichkeitsinformationen Soluble in common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formelmasse 316.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest