Learn More
9,9-Dimethylxanthen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372439 5 g -
11362439 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27340.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19814-75-6 | Molecular Formula: C15H14O | Molecular Weight: 210.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
9,9-Dimethylxanthen eignet sich für die Herstellung von 9,9-Dimethylxanthen-4,5-Dicarbonsäure. Kann zur Herstellung von 9,9-dimethyl-4,5 -bis(diphenylphosphino)xanthen verwendet werden. Kann zur Herstellung von 4,6-bis(Dimesitylboryl)dibenzofuran verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19814-75-6
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00134434
InChI-Schlüssel MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-9h-xanthene, 9h-xanthene, 9,9-dimethyl, 9,9-dimethylxantene, 9,9-dimethyl xanthene, xanthene, 9,9-dimethyl, ksc182m0n, 9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene #
PubChem CID 606997
SMILES CC1(C)C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Dimethylxanthene
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 114°C to 115°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 9,9-Dimethyl-9H-xanthen
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) ≥98%