Learn More
9,9-Dimethylfluoren-2,7-Diboronsäure-bis-(Pinacol)-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15459465 1 g 1 Gramm
15469465 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51954.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 325129-69-9 | C27H36B2O4 | 446.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 325129-69-9
Summenformel C27H36B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 446.201
MDL-Nummer MFCD08704230
InChI-Schlüssel RVFLMSKITNJVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2-9,9-dimethyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb256, 2,2-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2,7-diyl bisboronic acid pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 20640927
IUPAC-Name 2-[9,9-dimethyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(C)C)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 1 g
Formelmasse 446.2
Reinheit (%) 95%