Learn More
9,9-Di-n-Octylfluoren-2-Boronsäure Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449465 5 g 5 Gramm
15439465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51953.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 302554-81-0 | Molecular Formula: C35H53BO2 | Molecular Weight: 516.617 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302554-81-0
Summenformel C35H53BO2
Molekulargewicht (g/mol) 516.617
MDL-Nummer MFCD16294553
InChI-Schlüssel VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-ylboronate, amtb255, 2-9,9-dioctylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolyl-9,9-dioctylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-di-n-octyl-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11477856
IUPAC-Name 2-(9,9-dioctylfluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Beilstein 8661191
Formelmasse 516.61
Reinheit (%) 95%