Learn More
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure bis(Pinacol)-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034285
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
196207-58-6
C41H64B2O4
642.579
MFCD16294554
FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
21982074
2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
196207-58-6
C41H64B2O4
642.579
MFCD16294554
FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
21982074
2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester is a reactant in the synthesis of 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(thiophene-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione) (DPP1), a solution-processable nonfullerene electron acceptor used in organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure bis(pinacol)-Ester ist ein Reaktant bei der Synthese von 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-Ethylhexyl)-3-(Thiophen-2-yl)pyrrol[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-Dion) (DPP1), ein Lösungs-bearbeitbarer Nonfulleren-Elektronakzeptor, der in organischen Solarzellen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 642.58
Reinheit (%) 95%