Learn More
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure bis(Pinacol)-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489465 5 g 5 Gramm
15479465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51955.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 196207-58-6 | C41H64B2O4 | 642.579 g/mol
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester is a reactant in the synthesis of 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(thiophene-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione) (DPP1), a solution-processable nonfullerene electron acceptor used in organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure bis(pinacol)-Ester ist ein Reaktant bei der Synthese von 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-Ethylhexyl)-3-(Thiophen-2-yl)pyrrol[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-Dion) (DPP1), ein Lösungs-bearbeitbarer Nonfulleren-Elektronakzeptor, der in organischen Solarzellen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 196207-58-6
Summenformel C41H64B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 642.579
MDL-Nummer MFCD16294554
InChI-Schlüssel FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
PubChem CID 21982074
IUPAC-Name 2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 642.58
Reinheit (%) 95%