Learn More
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure-bis(1,3-Propandiol)-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442086 250 mg 250 Milligramm
15432086 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55392.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 317802-08-7 | C35H52B2O4 | 558.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317802-08-7
Summenformel C35H52B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 558.42
MDL-Nummer MFCD03701607
InChI-Schlüssel KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis 1,3-propanediol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethylborate, 9 9-dioctylfluorene-2 7-bis trimethylbo, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctylfluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethyleneborate, 2,2-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4378560
IUPAC-Name 2-[7-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-9,9-dioctylfluoren-2-yl]-1,3,2-dioxaborinan
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OCCCO2)C2=C1C=C(C=C2)B1OCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
Menge 250 mg
Formelmasse 558.42
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest