Learn More
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491588 1 g 1 Gramm
15412076 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55373.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 258865-48-4 | Molecular Formula: C29H44B2O4 | Molecular Weight: 478.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 258865-48-4
Summenformel C29H44B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 478.29
MDL-Nummer MFCD03701608
InChI-Schlüssel HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyldiboronic acid, 7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl boronic acid, boronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, boronic acid,b,b'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-209gn0, 7-borono-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl boronic acid, 7-borono-9,9-dioctyl-2-fluorenyl boronic acid
PubChem CID 4283240
IUPAC-Name [7-(dihydroxyboranyl)-9,9-dioctyl-9H-fluoren-2-yl]boronic acid
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(=CC=C2C2=C1C=C(C=C2)B(O)O)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 478.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest