Learn More
9,9-Di-n-Hexylfluoren-2,7-Diboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462168 1 g 1 Gramm
15492306 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55817.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203927-98-4
Summenformel C25H36B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 422.18
MDL-Nummer MFCD03427279
InChI-Schlüssel QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
PubChem CID 4524285
SMILES CCCCCCC1(CCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B(O)O)C2=C1C=C(C=C2)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid
Menge 1 g
IUPAC-Name [7-(Dihydroxyboranyl)-9,9-dihexyl-9H-fluoren-2-yl]boronsäure
Formelmasse 422.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest