Learn More
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492778 25 g 25 Gramm
15402788 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56320.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 286438-45-7 | C37H56Br2 | 660.663 g/mol
It is an intermediate for polymeric light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Zwischenprodukt für polymere Leuchtdioden.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286438-45-7
Summenformel C37H56Br2
Molekulargewicht (g/mol) 660.663
MDL-Nummer MFCD03427215
InChI-Schlüssel KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-didodecyl-2,7-dibromofluorene, 9 9-didodecyl-2 7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-fluorene, acmc-209h3v, ksc561q2d, 2,7-dibromo-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene,2,7-dibromo-9,9-didodecyl
PubChem CID 5140914
IUPAC-Name 2,7-dibrom-9,9-didodecylfluoren
SMILES CCCCCCCCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Siedepunkt 180°C (0.15 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 660.65
Reinheit (%) 98%