Learn More
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol™
Artikelnummer. 30464010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464010 4 x 25 mg 100 Milligramm
30050291 100 mg 100 Milligramm
30051093 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464010 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1047.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyadenosine
CAS 4097-22-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2',3'-Dideoxyadenosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N5 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
IUPAC-Name [(2S,5R)-5-(6-Aminpurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 235.243
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 235,107 g/mol