Learn More
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol™
Beschreibung
9-(2,3-Didesoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Didesoxyadenosin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2',3'-Dideoxyadenosine |
| CAS | 4097-22-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2',3'-Dideoxyadenosine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H13 N5 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC-Name | [(2S,5R)-5-(6-Aminpurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol |
| Mehr anzeigen |