Learn More
9,11α -Epoxy-17-hydroxy-7α -(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17α -pregn-4-en-21-carbonsäure-Kaliumsalz, Mikromol
Artikelnummer. 30461049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461049 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461049 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3530.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
9,11α -Epoxy-17-hydroxy-7α -(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17α -pregn-4-en-21-carbonsäure-Kaliumsalz, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
CAS 95716-98-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H31 O7 . K
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Molekulargewicht (g/mol) 470.6
Menge 25 mg
Formelmasse 470,1707 g/mol