Learn More
9(10H)-Acridon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10529472 25 g Glasflasche 25 Gramm
10249740 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10529472 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 400250250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-95-0
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00005019
InChI-Schlüssel FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
PubChem CID 2015
ChEBI CHEBI:50756
IUPAC-Name 10H-Acridin-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9(10H)-Acridone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 360.0°C to 362.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9(10H)-Acridone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.