Learn More
9(10H)-Acridon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472248 25 g 25 Gramm
11304629 1 g 1 Gramm
11462248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15222.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
9(10H)-Acridon wird für die Herstellung von Methyl 9,10-dihydro-9-oxoacridin-10 -pentanoat verwendet, um die organischen Materialien zu färben.
Löslichkeit
Unlöslich in Benzol, Chloroform, Äther, Wasser und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-95-0
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.221
MDL-Nummer MFCD00005019
InChI-Schlüssel FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
PubChem CID 2015
ChEBI CHEBI:50756
IUPAC-Name 10H-Acridin-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9(10H)-Acridone
Schmelzpunkt 360°C to 362°C
Menge 25 g
Beilstein 7104
Löslichkeitsinformationen Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol.
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 99%