Learn More
9,10-Diphenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-122044
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1499-10-1
C26H18
330.43
MFCD00001253
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
15159
CHEBI:51676
9,10-diphenylanthracene
C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
1499-10-1
C26H18
330.43
MFCD00001253
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
15159
CHEBI:51676
9,10-diphenylanthracene
C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9, 10-Diphenylanthracene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 05,747
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,benzene,carbon,disulfide,cyclohexane,acetonitrile,petroleum,ether
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver