missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9,10-Dioxo Ketotifen, TRC

Artikelnummer. 30007803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007803 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48651025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 43076-16-0
Summenformel C19 H17 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
IUPAC-Name 10-(1-Methylpiperidin-4-Yliden)Benzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Thiophen-4,5-Dion
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 9,10-Dioxo Ketotifen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Formelmasse 323.098
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.