Learn More
9,10-Dichloranthracen, TRC
Artikelnummer. 30388603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388603 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388603 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD435943100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-48-1
Summenformel C14H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 247.12
Synonym 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963, 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963
IUPAC-Name 9,10-dichloranthracen
SMILES Clc1c2ccccc2c(Cl)c3ccccc13
Specifications
Chemischer Name oder Material 9,10-Dichloroanthracene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formelmasse 246.0003