Learn More
9,10-Dibromanthracen, TRC
Artikelnummer. 30369764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369764 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369764 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4229905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dibromoanthracene
CAS 523-27-3
Summenformel C14H8Br2
Menge 5 g
Synonym NSC 6263
InChI-Formel InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMILES Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
IUPAC-Name 9,10-dibromanthracen
Molekulargewicht (g/mol) 336.02
Formelmasse 333.8993