Learn More
9,10-Dibromanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383306 5 g 5 Gramm
11393306 25 g 25 Gramm
11303316 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12680.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336.026 g/mol
9,10-Dibromoanthracene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Dibromoanthracen ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 523-27-3
Summenformel C14H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 336.026
MDL-Nummer MFCD00001244
InChI-Schlüssel BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
IUPAC-Name 9,10-dibromanthracen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dibromoanthracene
Schmelzpunkt 222°C to 223°C (sublimation)
Menge 5 g
Beilstein 1912109
Merck Index 14,3018
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 336.04
Reinheit (%) 98%