Learn More
9,10-Anthrachinon-2 -Sulfonsäure-Natriumsalzhydrat, 97 % (Trockengewicht), Wasser ca. 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate. It is used as a catalyst in production of alkaline pulping in the soda process. It is used as an in situ photochemical fluorescence probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9,10-Anthrachinon-2-sulfonsäure-Natriumsalz-Hydrat bildet mit 9,10-Dimethoxyanthracen-2-sulfonat Ladungstransferkomplexe. Verwendung als Katalysator bei der Produktion von alkalischer Zellbildung im Sodaprozess. Verwendung als in-situ photochemische Fluoreszenzsonde.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, kaltem Wasser und unlöslich in Alkohol oder Äther.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Schmelzpunkt | >320°C |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser ≈4 bis 6 % |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 3580452 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water,cold water and insoluble in alcohol or ether. |
| Formelmasse | 310.26 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.