Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Artikelnummer. 11894800 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Cremefarben, Rot, Schwarz
Dunkelblau, Weiß, Schwarz
Grau, Rot, Schwarz
Rot, Weiß, Schwarz
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz
Rot-Orange, Schwarz
Schwarz, Rot, Weiß
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE/Butyl
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11894800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • 8-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Compliance
Eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Diese bestätigt die Rückverfolgbarkeit auf Standards des NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Rotes Gummi/PTFE
Farbe Rot-Orange, Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Schraube
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato