Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12490098
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 μl
475 μl
850 μl
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12490098
Marke: Thermo Scientific™ C401311
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese chemisch inerten Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Wählen Sie aus diesen preiswerten Alternativen zu Glasfläschchen. Diese 8-mm-Kunststofffläschchen mit Standardöffnung und 8-425-Gewinde sind aus hochwertigem, GC-getestetem Polypropylen gefertigt. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Polypropylen-Fläschchen
  • Chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • Bevorzugter Einsatz, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss
  • Preiswerte Alternative zu Glas
Chemische Beständigkeit
  • Breite chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln und damit der optimale Kunststoff zur Lagerung flüssiger Proben in wässrigen/organischen Gemischen
  • Für Temperaturen von -80 bis +121 °C
Kompatibel mit Autosamplern*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 250 µl-Konisches MicroVial; Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 475 μl
Einsatztyp Konisches 250 μl MicroVial;
Rückstandsvolumen (metrisch) < 4 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 250 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 475 μl
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 250 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.